Learn More
3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter, Serie 6000
Bietet aufgrund der einzigartigen trapezförmigen Form ein hervorragendes Sichtfeld. Der 3M Gas-, Dampf- und Partikelfilter verwendet einen Bajonett-Kartuschenanschluss zur Befestigung an Vollmasken der Serie M3 6000 und 7907.
5.35 € - 148.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Typische industrielle Anwendungen für Filter sind Laboratorien und Partikelanwendungen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 3M™ 6000 und 3M™ 7907 Serie Vollgesichtsmasken |
Produktcode | Marke | Modell | Produkttyp | Filtertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Produkttyp | Filtertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17039263
|
3M™
7000021315 |
6098 | Gas-, Dampf- und Partikelfilter | AXP3 R |
104.00 €
2 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17113618
|
3M™
7000032083 |
6035 | Gas-, Dampf- und Partikelfilter | FFP3 |
148.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17259996
|
3M™
7100066103 |
501 | Filter-Halterung |
5.35 €
1 Paar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15739007
|
3M™
7000030098 |
6096 | Gas-, Dampf- und Partikelfilter | A1 HgP3R |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Das einzigartige, kompatible Bajonettfilter-Befestigungssystem ermöglicht das einfache Einrasten verschiedener Filtertypen, woraus optimale Anwenderfreundlichkeit resultiert.
- Leicht, geringer Atmungswiderstand, gut ausbalanciert, wenn an der Maske angebracht
- Bietet aufgrund der einzigartigen trapezförmigen Form ein hervorragendes Sichtfeld
- Bajonett-Kartuschenanschluss für die Montage an Vollmasken der Serien 3M 6000 und 7907
Spezifikation
Typische industrielle Anwendungen für Filter sind Laboratorien und Partikelanwendungen | |
3M™ 6000 und 3M™ 7907 Serie Vollgesichtsmasken |