Learn More
3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter, Serie 6000
Bietet aufgrund der einzigartigen trapezförmigen Form ein hervorragendes Sichtfeld. Der 3M Gas-, Dampf- und Partikelfilter verwendet einen Bajonett-Kartuschenanschluss zur Befestigung an Vollmasken der Serie 3M 6000 und 7907.
Marke:  3M™ 7100104327
70.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.94860kg
Artikelnummer. 11872863
  • 108.00 € / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das einzigartige, kompatible Bajonett-Filterbefestigungssystem ermöglicht das einfache Einrasten verschiedener Filtertypen und sorgt für optimale Anwenderfreundlichkeit.
  • Leicht, geringer Atmungswiderstand, gut ausbalanciert, wenn sie an die Maske angepasst sind
  • Bietet aufgrund der einzigartigen trapezförmigen Form ein hervorragendes Sichtfeld
  • Bajonett-Kassettenanschluss zur Befestigung an 3M Vollmasken der Serien 6000 und 7907
Spezifikation
Spezifikation
Organische Dämpfe
Grau, Braun, Weiß, Gelb, Grün
Gas-, Dampf- und Partikelfilter
3M™ 6000 und 3M™ 7907 Serie Vollgesichtsmasken
4/Packung
EN14387:2004 + A1:2008, CE-Kennzeichung
ABEK2P3R
Typische industrielle Anwendungen für Filter sind Laboratorien und Partikelanwendungen
6099