Learn More
Robu™ Gasspülflasche
Robu™ Gasspülflasche verfügt über einen Kopf mit einer Filterkerze, einem Schraubverschluss und einer Silikon-Unterlegscheibe.
Marke: Robu™ 42133
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien
- Gewinde GL 45
- Kopf mit Filterkerze
- Mit Schraubverschluss und Silikon-Unterlegscheibe
Spezifikation
500 mL | |
GL 45 | |
230 mm |
16 bis 40 μm | |
13 mm | |
25 mm-Stielspitze |