Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gasspülflaschen-Aufsatz ohne Filterscheibe
Gasspülkopf für Flaschen nach DIN 12463
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05500610
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10676830
  • 49.18 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12596
  • Mit Kegel NS 29/32
  • Material: DURAN™ Schläuche
Spezifikation
Spezifikation
Mit Gewindeanschlüssen (GL 14): 11 mm
Gaswaschflaschen gemäß DIN 12463
1