Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gasspülflaschenkopf ohne Filterscheibe
Eine kostengünstige, aber wirksame Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen. Lenz Laborglasinstrumente™ Gasspülflaschenaufsätze ohne Filterscheibe werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05500600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05400kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596, mit Konus
- Für Flaschen gemäß DIN 12463
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Duran-Röhrchen | |
Glasoliven | |
11 mm | |
1/Packung |
Gaswaschflaschen-Aufsatz ohne Fritteneinsatz | |
NS 29/32 | |
DIN 12596 |