Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gaswaschflaschen-Aufsätze, mit Filterscheibe
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
50.03 € - 63.49 €
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10603052
|
Lenz Laborglasintrumente
05530301 |
Filterscheibe |
50.03 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11516934
|
Lenz Laborglasintrumente
05510412 |
63.49 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11596924
|
Lenz Laborglasintrumente
05510410 |
63.49 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596
- Mit Konus NS 29/32
- Für Flaschen gemäß DIN 12463
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen