Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gasspülflaschen nach Drechsel mit Filterscheibe
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
79.18 € - 102.18 €
Spezifikation
Material | Duran-Schläuche, Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10429942
|
Lenz Laborglasintrumente
05510058 |
500 ml | 0 | Olivfarbene Verbindungsstücke |
98.16 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10214151
|
Lenz Laborglasintrumente
05510237 |
100 ml | 2 | Olivfarbene Verbindungsstücke |
96.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10294191
|
Lenz Laborglasintrumente
05510249 |
250 ml | 2 | Olivfarbene Verbindungsstücke |
102.18 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10319472
|
Lenz Laborglasintrumente
05510014 |
1 l | 0 | GL 14 Anschlüsse |
79.18 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10323601
|
Lenz Laborglasintrumente
05510037 |
100 ml | 0 | Olivfarbene Verbindungsstücke |
82.52 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11596914
|
Lenz Laborglasintrumente
05510011 |
100 ml | 0 | GL 14 Anschlüsse |
88.19 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- DIN 12596-konform, komplett mit Kopf (mit Filterscheibe)
- Schliffverbindung:NS 29/32
- Material:DURAN™ Schläuche (Kopf), Borosilikatglas 3.3 (Flasche)
Spezifikation
Duran-Schläuche, Borosilikatglas 3.3 | |
NS 29/32 |