missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gasspülflaschen nach Drechsel mit Filterscheibe
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
92.86 € - 107.06 €
Produktcode | Marke | Porosität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10351480
|
Lenz Laborglasintrumente
05510112 |
1 | 250 ml |
92.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11963541
|
Lenz Laborglasintrumente
05510012 |
0 | 250 ml |
92.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11983541
|
Lenz Laborglasintrumente
05510013 |
0 | 500 ml |
107.06 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596
- Komplett mit Kopf (mit Filterscheibe)
- Schliffverbindung:NS 29/32
- Material:DURAN™ Schläuche (Kopf), Borosilikatglas 3.3 (Flasche)
Spezifikation
Duran-Schläuche, Borosilikatglas 3.3 |