Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gasspülflaschen nach Drechsel ohne Filterscheibe
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
54.80 € - 86.97 €
Spezifikation
Material | Duran-Schläuche, Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10546060
|
Lenz Laborglasintrumente
05500514 |
1 l |
54.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11556914
|
Lenz Laborglasintrumente
05500511 |
100 ml |
65.67 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11566914
|
Lenz Laborglasintrumente
05500513 |
500 ml |
86.97 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596
- Komplett mit Kopf
- Schliffverbindung:NS 29/32
- Material:DURAN™ Schläuche (Kopf), Borosilikatglas 3.3 (Flasche)
Spezifikation
Duran-Schläuche, Borosilikatglas 3.3 | |
NS 29/32 |