Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gaswaschflaschen ohne Aufsatz
Artikelnummer. 10778081
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10778081 1 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10778081 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05515070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN 12463
  • Höhe:200 mm
  • Ohne Kopf
  • Mit Hülse NS 29/32
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Material Borosilikatglas (3.3)
Enthält Ohne Base