Learn More
Benzinspektrum organisch (EPA), alternative Formulierung, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| 2,2,4-Trimethylpentan | 540-84-1 | 1500μg/ml |
| 2-Methylpentan | 107-83-5 | 1500μg/ml |
| Toluol | 108-88-3 | 1500μg/ml |
| 1,2,4-Trimethylbenzol | 95-63-6 | 1000μg/ml |
| m-Xylol | 108-38-3 | 1000μg/ml |
| o-Xylol | 95-47-6 | 1000μg/ml |
| p-Xylol | 106-42-3 | 1000μg/ml |
| Benzol | 71-43-2 | 500μg/ml |
| Ethylbenzol | 100-41-4 | 500μg/ml |
| n-Heptan | 142-82-5 | 500 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gasoline Range Organics (EPA), Alternate Form |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 501 Benzene; 500 Ethylbenzene; 500 Heptane; 1500 2-Methylpentane; 1500 Toluene; 1000 1,2,4-Trimethylbenzene; 1500 2 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Typ | Certified Reference Material |
| Element | Benzene, Ethylbenzene, Heptane, 2-Methylpentane, Toluene, 1,2,4-Trimethylbenzene |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Menge | 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Gasoline Range Organics (EPA), Alternate Form
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: toluene, methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch