missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gastrin Antibody (GAST/2633), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18569101 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18569101 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18569101 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308685AF405

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Gastrin Monoclonal antibody specifically detects Gastrin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Gastrin
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon GAST/2633
Konjugat Alexa Fluor 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias GAS, gastrin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Gastrin protein (Uniprot: P01350)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Immunology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2520
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2c κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.