Learn More
Gastrin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Artikelnummer. 11345773
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μL
Packungsgröße:
500 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11345773 500 μL 500 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11345773 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PA516409
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
PA5-16409 targets Gastrin in IHC (P) applications and shows reactivity with Human and Rat samples. The PA5-16409 immunogen is a Synthetic peptide from human gastrin.
This antibody may be used to study the differential tissue expression and intracellular and subcellular localization of gastrin in neuroendocrine cells of the gastrointestinal tract, and in the CNS. Antibodies to gastrin are also useful for the identification and detection of gastrin in normal and neoplastic tissue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Gastrin
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen Gast
Gen-Zugriffsnummer P01350, P04563
Gen-Alias Big gastrin; G14; G17; G34; G52; G6; G71; GAS; Gast; Gastrin; Gastrin component I; Gastrin component II; Gastrin component III; gastrin-1; Gastrin-14; Gastrin-17; Gastrin-34; Gastrin-52; Gastrin-6; Gastrin-71; PPG34; preprogastrin
Gensymbole Gast
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A Synthetic peptide from human gastrin
Reinigungsverfahren purified
Menge 500 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2520, 25320
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung 4° C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG