missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GATA5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17961441
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17961441 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17961441 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5144085

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Adding 0.2 mL of distilled water will yield a concentration of 500 μg/mL. Human GATA5 shares 75% amino acid (aa) sequence identity with mouse GATA5. Positive Control - WB: human 293T whole cell, human HepG2 whole cell. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

GATA binding factor 5 is a transcription regulator involved in embryonic development. In addition, the protein encoded by this gene contains two GATA-type zinc fingers and is known to bind to hepatocyte nuclear factor-1alpha (HNF-1alpha). This interaction is essential for cooperative activation of the intestinal lactase-phlorizin hydrolase promoter. GATA-5 may be involved in the establishment of cardiac smooth muscle cell diversity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GATA5
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide
Gen Gata5
Gen-Zugriffsnummer Q9BWX5
Gen-Alias bB379O24.1; GATA binding factor-5; GATA binding protein 5; GATA5; GATA-binding factor 5; GATA-binding protein 5; GATAS; hypothetical protein LOC504784; transcription factor GATA-5; Transcription factor GATA-5 (GATA binding factor-5)
Gensymbole Gata5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen E.coli-derived human GATA5 recombinant protein (Position: M1-A397).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 140628
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.