missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GATA6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | GATA6 |
---|---|
Konzentration | 0.35 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896895
|
Proteintech
55435-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886895
|
Proteintech
55435-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
GATA6 is thought to be important for regulating terminal differentiation and/or proliferation.Spezifikation
GATA6 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P46153, Q61169, Q92908 | |
14465, 2627, 29300 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
GATA6 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GATA binding factor 6, GATA binding protein 6, GATA6, Transcription factor GATA 6 | |
Gata6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |