Learn More
GATA6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 55435-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886895
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
GATA6 is thought to be important for regulating terminal differentiation and/or proliferation.
Spezifikation
Spezifikation
GATA6
Polyclonal
Unconjugated
GATA6
GATA binding factor 6, GATA binding protein 6, GATA6, Transcription factor GATA 6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
14465, 2627, 29300
-20°C
Liquid
Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P46153, Q61169, Q92908
Gata6
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat