Learn More
Brady™ Sperrvorrichtungen für Auslassventile
Machen Sie das Verriegeln der Ventile sicher und einfach
Marke:  Brady™ 065563
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10090564
  • 49.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei Größen für Ventilgriffe von 1 bis 6 in. Durchmesser (2.54 bis 15.2 cm)
  • Haltbarer, nicht haftender Kunststoff widersteht Chemikalien, Hitze und Kälte
  • Klappbares Design aus Edelstahl sorgt für mehr Festigkeit und Sicherheit
  • Die Knockout-Funktion eignet sich für Schieber nach OS&Y-oder “mit aufsteigendem Schaft”
  • Akzeptiert alle Schlösser mit bis zu 0.35 in. (0.9 cm) Bügeldurchmesser und 0.75 in. (1.9 cm) oder größerem vertikalem Bügelabstand
Spezifikation
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Auslassventile
Polypropylen
6,5 bis 10 in.
Machen Sie das Verriegeln der Ventile sicher und einfach
Je 1
0° bis 175 °C
Rot
UL 94 HB
16,5 bis 25,4 cm
276.20 mm
−20 °F bis +80 °F
318.30 mm