Learn More
Gatifloxacin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15529513 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15529513 1 g 1 Gramm
15539513 5 g 5 Gramm
15549513 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15529513 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460230010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112811-59-3
Summenformel C19H22FN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 375.40
MDL-Nummer MFCD00895399
InChI-Schlüssel XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
Synonym gatifloxacin, tequin, zymar, gatiflo, gatifloxacine, gatiquin, gatispan, gatilox, zymaxid, gaity
PubChem CID 5379
ChEBI CHEBI:5280
IUPAC-Name 1-Cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxochinolin-3-Carbonsäure
SMILES COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gatifloxacin
Schmelzpunkt 185.0°C to 187.0°C
Verlust bei Trocknung 4% to 8%
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 375.39
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gatifloxacin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.