Learn More
GB 31660.2-2019 Antibiotika-Mischung 168 30-100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-tert-Octylphenol∣Bisphenol A∣Diethylstilbestrol∣Estradiol∣Estriol∣Estrone∣Ethinylestradiol∣n-Nonylphenol |
| CAS | 140-66-9, 80-05-7, 56-53-1, 50-28-2, 50-27-1, 53-16-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-tert-Octylphenol∣Bisphenol A∣Diethylstilbestrol∣Estradiol∣Estriol∣Estrone∣Ethinylestradiol∣n-Nonylphenol |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bisphenol A 30 μg/mL∣n-Nonylphenol 30 μg/mL∣4-tert-Octylphenol 50 μg/mL∣Diethylstilbestrol 50 μg/mL∣Estradiol 100 μg/mL∣Estriol 100 μg/mL∣Estrone 100 μg/mL∣Ethinylestradiol 100 μg/mL |