missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GBR 12783 dihydrochloride, Tocris Bioscience™

Potent and selective DA uptake inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 051310

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13417753

  • 165.00 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 31-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

A very potent and selective inhibitor of dopamine uptake (IC50 for inhibition of [3H]-dopamine uptake in rat striatal synaptosomes is 1.8 nM).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

67469-75-4
485.493
1-(2-Diphenylmethoxyethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)-piperazine dihydrochloride
1-(2-benzhydryloxyethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine;dihydrochloride
C28H34Cl2N2O
HJDXBLLTRMCYNC-UHFFFAOYSA-N
53422048
C1CN(CCN1CCOC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CC=CC4=CC=CC=C4.Cl.Cl

Spezifikation

GBR 12783 dihydrochloride
67469-75-4
1-(2-Diphenylmethoxyethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)-piperazine dihydrochloride
C1CN(CCN1CCOC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CC=CC4=CC=CC=C4.Cl.Cl
485.493
485.5
10mg
C28H34Cl2N2O
HJDXBLLTRMCYNC-UHFFFAOYSA-N
1-(2-benzhydryloxyethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine;dihydrochloride
53422048
>99%
Videos