Learn More
SGE Analytical Science™ GC-Autosampler-Spritze
Beschreibung
- AutoSystem™ Und Clarus™ Abnehmbare Nadel
- 0,5-μLiter-Spritze
- FÜR PE
- 0,63 mm Außendurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Produkttyp | Autosampler-Spritze |
| Volumen (metrisch) | 0,5 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |