Learn More
SGE™ GC Kapillarsäulen: Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan
Artikelnummer. 10422191
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,22 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Partikelgröße:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Partikelgröße unitSize
10422191 25 m 0,22 mm 0,25 μm 0,25 μm 1 Stück
12614955 10 m 0,1 mm 0,2 μm 0,2 μm 1 Stück
10310611 50 m 0,22 mm 0,25 μm 0,25 μm 1 Stück
10461201 30 m 0,22 mm 0,25 μm 0,25 μm 1 Stück
10451041 30 m 0,53 mm 0,5 μm 0,5 μm 1 Stück
10451201 50 m 0,32 mm 0,25 μm 0,25 μm 1 Stück
10731032 60 m 0,22 mm 0,25 μm 0,25 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10422191 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 054602
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
  • Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
  • Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
  • Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
  • Forte BPX-70 (70 % Cyanopropyl-Polysilphenylen-Siloxan)—MS-Premium, Säule mit niedrigem Bluten und Polarität, die für die Analyse von Fettsäuremethylester (FAME) entwickelt wurde
Spezifikation
Max. Temperatur 260 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,22 mm
Stationäre Phase 70 % Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS, CIS/Trans-Isomer-Analyse
Partikelgröße 0,25 μm
Temperaturbereich 50°bis 250 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 25 m
Verpackungsmaterial Gehäuse BPX70
Polarität Polar