Learn More
Trajan Scientific and Medical™ X25 GC inlet liner SGE AC Control Sim. Dist.
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 092211
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12994061
  • 2185.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Agilent GC Systemen
Spezifikation
Spezifikation
Simulierte Destillations-Einlass-Liner
73 mm
3 mm
25/Packung
1.6 mm
Programmierter Injektor