Learn More
Thermo Scientific™ GC-Orbitrap Ersatzmutter mit Federmechanismus
Spring-Loaded Nut
Marke: Thermo Scientific™ 1R120434-0020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ GC-Orbitrap™ Hochtemperaturmuttern- und Ferrulen Kit, um bei Hochtemperatur-Transferlinien-Einstellungen für Ihre Orbitrap-Gaschromatographie (GC) leckagefreie Ergebnisse zu erhalten. Die SCP-5000 Vespel-Ferrulen für hohe Temperaturen (im Lieferumfang enthalten) ermöglichen eine kontinuierliche Transferlinientemperatur von mindestens 320 °C ohne Verformung oder Zerfall der Ferrule (wie bei Standard-Graphit/Vespel-Ferrulen über 280 °C üblich) und verhindern so die Bildung von Lecks über einen längeren Zeitraum. Die im Lieferumfang enthaltene federbelastete Mutter sorgt für einen engen Sitz zwischen Mutter, Ferrule und Transferlinie und verhindert so eine weitere Bildung von Undichtigkeiten.
Die SCP-5000 Vespel Ferrulen mit einem Innendurchmesser von 0,4 mm können mit den meisten 0,1–0,25 mm ID-Gaschromatographiesäulen verwendet werden. Ferrulen müssen in Verbindung mit der einstellbaren Hochtemperatur-Transferlinien-Mutter für GC-Orbitrap (im Kit enthalten) verwendet werden. Mutter und Ferrulen sind für die Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Q Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS-System und dem Thermo Scientific™ Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS-System vorgesehen.
Spezifikation
Thermo Scientific Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS System und Thermo Scientific Exactive GC Orbitrap GC-MS System | |
GC-Orbitrap Ersatzmutter mit Federmechanismus | |
Ersatzmutter mit Federmechanismus |