missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GC Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15772031 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15772031 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15772031 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA554099

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LGKEDFTSLS LVLYSRKFPS GTFEQVSQLV KEVVSLTEAC CAEGADPDCY DTRTSALSAK SCESNSPFPV HPGTAECCTK EGLERKLCMA ALKHQPQEFP TYVEPTNDEI CEAFRKDPKE YANQFMWEYS TNYGQAPLSL L Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 86%.

GC (vitamin D-binding protein) is involved in vitamin D transport/storage, scavenging of extracellular G-actin, enhancement of the chemotactic activity of C5 alpha for neutrophils in inflammation and macrophage activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GC
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.6 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen GC
Gen-Zugriffsnummer P02774, P04276, P21614
Gen-Alias DBP; DBP/ VDBG; DBP/GC; DBP02; DBP-maf; epididymis secretory protein Li 51; Gc; Gc globulin; Gc protein-derived macrophage activating factor; GC, vitamin D binding protein; gc-globulin; GcMAF; Gc-MAF; GRD3; group specific component; Group specific component vitamin D binding protein; Group-specific component; group-specific component (vitamin D binding protein); hDBP; HEL-S-51; V VDB; VDB; VDBG; Vdbp; Vitamin D binding alpha globulin; vitamin D-binding alpha-globulin; vitamin D-binding protein; Vitamin D-binding protein-macrophage activating factor
Gensymbole GC
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human GC. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100502).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14473, 24384, 2638
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.