missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific™ Shimadzu Stecker –Typ Premium Hochtemperatur HT Septa
Behält Weichheit und Durchstechbarkeit bei hohen Temperaturen und niedriger Adhäsion am Injektionsanschluss bei.
Marke: Trajan Scientific™ 041895
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Für Blutung und Temperatur optimiert
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 400 °C (330 °C für die Größe 17 mm)
Spezifikation
BTO Silikon | |
400 °C | |
HT GC-Stopfen | |
50/Pckg. |