Learn More
GCAP3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559640
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15767491
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: GNGKSIAGDQ KAVPTQETHV WYRTFMMEYP SGLQTLHEFK TLLGLQGLNQ KANKHIDQVY NTFDTNKDGF IDFLEFIAAV NLIMQE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 42%, Rat - 42%.
GCAP3 Polyclonal antibody specifically detects GCAP3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
GCAP3
Polyclonal
Unconjugated
GUCA1C
GCAP 3; GCAP3; Guanylate cyclase activator 1C; guanylyl cyclase-activating protein 3; GUCA1C; Hu-DF1-VAR
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9626
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O95843
GUCA1C
Recombinant protein corresponding to Human GCAP3