missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GCK Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10548540
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μL
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10548540 200 μL 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10548540 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA515072

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GCK Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

Hexokinases phosphorylate glucose to produce glucose-6-phosphate, thus committing glucose to the glycolytic pathway. Alternative splicing of this gene results in three tissue-specific forms of glucokinase, one found in pancreatic islet beta cells and two found in liver. The protein localizes to the outer membrane of mitochondria. In contrast to other forms of hexokinase, this enzyme is not inhibited by its product glucose-6-phosphate but remains active while glucose is abundant. Mutations in this gene have been associated with non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM), maturity onset diabetes of the young, type 2 (MODY2) and persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy (PHHI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GCK
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen GCK
Gen-Zugriffsnummer P17712, P35557, P52792
Gen-Alias ATP:D-hexose 6-phosphotransferase; FGQTL3; GC kinase; Gck; Gk; GLK; Gls006; glucokinase; glucokinase (hexokinase 4); glucokinase variant 3; GLUKA; hexokinase 4; hexokinase D, pancreatic isozyme; hexokinase type IV; Hexokinase-4; hexokinase-D; HHF3; HK IV; HK4; HKIV; Hlb62; HXKP; LGLK; MEKKK 2; MODY2; RNGK2
Gensymbole GCK
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human GCK.
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
Menge 200 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 103988, 24385, 2645
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.