Learn More
GCP6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25022-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883545
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is part of a large multisubunit complex required for microtubule nucleation at the centrosome.
Spezifikation
Spezifikation
GCP6
Polyclonal
Unconjugated
TUBGCP6
GCP 6, GCP6, KIAA1669, TUBGCP6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
85378
-20°C
Liquid
Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96RT7
TUBGCP6
GCP6 Fusion Protein Ag21634