Learn More
GDA Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553977
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15751911
  • 486.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: AKTRDLHIQS HISENRDEVE AVKNLYPSYK NYTSVYDKNN LLTNKTVMAH GCYLSAEELN VFHERGASIA HCPNSNLSLS SGFLNVLEVL KHEVKIGLGT DVAG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 88%.
GDA Polyclonal antibody specifically detects GDA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GDA
Polyclonal
Unconjugated
GDA
AU015411; AW047581; Cypin; cytoplasmic PSD95 interactor; GAH; Gda; GUANASE; guanine aminase; guanine aminohydrolase; Guanine deaminase; KIAA1258; NEDASIN; p51-nedasin
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9615
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9Y2T3
GDA
Recombinant protein corresponding to Human GDA