missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDF-9 Antibody (72B) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200080737 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.03 Milligramm
0.10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18273063 0.1 mg 0.10 Milligramm
18659506 0.025 mg 0.03 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18273063 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP261933

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

GDF-9 Monoclonal specifically detects GDF-9 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GDF-9
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 72B
Konzentration 1mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, ELISA 500 ng/50 ul
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias GDF9, GDF-9, growth differentiation factor 9, growth/differentiation factor 9
Gensymbole GDF9
Wirtsspezies Rat
Immunogen N-terminal of GDF-9 corresponding to sequence KKPLGPASFNLSEYFC
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mg
Forschungsgebiet Cytokine Research
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2661
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.