Learn More
Biochrom 6 POS PELTIER HEATED CELL CHANGER
Zubehör für Ultraspec2100 pro-Spektralphotometer. Pfadlänge 10 mm.
Marke:  Biochrom 80-2106-04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.34400kg
Artikelnummer. 10544055
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • 6-Positionen-Küvettenwechsler mit Peltier-Heizsystem
  • 10 mm Schichtdicke
  • Erfordert Temperaturregler, Biochrom 80-2112-49
  • Für die Verwendung mit Ultrospec 2100 pro Spektralphotometer
Spezifikation
Spezifikation
Ultrospec 2100 pro Spektralphotometer
Küvettenwechsler mit Peltier-Heizsystem
10 mm
Temperaturregler