Learn More
Biochrom 8 CELL WATER HEATED CHANGER
Für das Ultraspec2100 Pro Spektralphotometer. Erfordert ein Umwälzbad.
Marke:  Biochrom 80-2109-70
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 10136914
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wasserbeheizter Küvettenwechsler mit 8Positionen
  • Für das Ultraspec2100 Pro Spektralphotometer.
  • Erfordert ein Umwälzbad.
Spezifikation
Spezifikation
8-Positionen-Küvettenwechsler mit Wasserheizsystem
Ultraspec 2100 Pro Spektralphotometer