Learn More
Cytiva Zubehör und Ersatzteile für das Amersham™ VacuGene XL Vakuum-Blotting-System
Das VacuGene XL Vakuum-Blotting-System ist die perfekte Wahl für das Nukleinsäure-Blotting.
Marke: Cytiva 18-1010-43
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12400kg
Beschreibung
- Für den schnellen Transfer von DNA aus Agarosegelen von bis zu 20 x 30 cm in unter 1 Stunde
- Effiziente und reproduzierbare Transfers verbessern die Blotting-Ergebnisse.
- Ausführung aller Transfer-Vorbereitungsschritte im Gerät
- Präzise Vakuumsteuerung für optimale Transfer-Bedingungen
- Transfer von RNA in weniger als 4 Stunden
Spezifikation
Amersham™ VacuGene™ XL Vakuum-Blottingsystem | |
Gel-Stützsieb |