Learn More
Cytiva Zubehör und Ersatzteile für das Amersham™ VacuGene XL Vakuum-Blotting-System
Das VacuGene XL Vakuum-Blotting-System ist die perfekte Wahl für das Nukleinsäure-Blotting.
81.48 € - 230.52 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Amersham™ VacuGene™ XL Vakuum-Blottingsystem |
---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10488824
|
Cytiva
18-1010-43 |
Gel-Stützsieb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10321275
|
Cytiva
18-1010-44 |
Masks |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Für den schnellen Transfer von DNA aus Agarosegelen von bis zu 20 x 30 cm in unter 1 Stunde
- Effiziente und reproduzierbare Transfers verbessern die Blotting-Ergebnisse.
- Ausführung aller Transfer-Vorbereitungsschritte im Gerät
- Präzise Vakuumsteuerung für optimale Transfer-Bedingungen
- Transfer von RNA in weniger als 4 Stunden
Spezifikation
Amersham™ VacuGene™ XL Vakuum-Blottingsystem |