Learn More
Cytiva MINIVE BLOT MODULE
Führt 1-D- und 2-D-Elektrophorese und -Elektrotransfers in einer einzigen kompakten Einheit durch
Marke:  Cytiva 80-6418-96
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.81200kg
Artikelnummer. 10259824
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: 3 Dacron-Schwämme, Dicke 6 mm (0.25 in.), 25 Blatt Blotterpapier
Beschreibung
Beschreibung
  • Gießen, Verwenden und Blotten der Mini-Gele in vier optimierten Komponenten: Gelmodul, Blot-Modul, untere Pufferkammer, Sicherheitsdeckel
  • Verwendung von zwei Mini-Gelen oder vier Mini-Blots gleichzeitig, wobei die 10 × 10.5 cm-Gelkassetten größere Trennabstände ermöglichen
  • Vollständiges halbfeuchtes Blotting in 45 min mit nur 300 ml Puffer
  • Fertiggele von unterschiedlichen Herstellern können verwendet werden
  • Zur Durchführung von zwei 2D-Trennungen mit 7 cm-IPG-Streifen in 1.5 Stunden
  • Leistungsaufnahme: 15 W pro Blot-Modul
  • Arbeitstemperaturbereich von 5 ° bis +75 °C
Spezifikation
Spezifikation
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Blot-Modul
41 °F bis 167 °F
4.1 Zoll
3.93 Zoll
15 w
MiniVE™ Vertikales Elektrophoresesystem
3 Dacron Schwämme 6 mm (0.25 in. Dick), 25 Blatt Blotterpapier, im Lieferumfang des Blotmoduls enthalten
5°bis 75 °C
10,5 cm
10 cm