Learn More
Cytiva Butyl Sepharose™ Hochleistungs-Chromatographiemedium
Entwickelt für Zwischen- und Polierschritt-Reinigungsschritte
Marke:  Cytiva 17-5432-02
Weitere Details : CAS : 79-06-1 Netto-Gewicht : 0.34500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10363060
  • 869.00 € / 200 Milliliter
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Medien der Hydrophoben Interaktionschromatographie (HIC) bestehend aus hochvernetzten 34 μm-Agarose-Beads mit aliphatischen Butylfunktionsgruppen
  • Hochauflösende, kapazitive Separationen zur Rückgewinnung
  • Hohe Ligandendichte für dynamisches Bindungsvermögen auch bei geringer Salzkonzentration
  • Anzeige des Minimums an ionischen Interaktionen
  • Chemische Stabilität für eine effektive CIP und Desinfektion
  • Lieferbar in vorgepackten Säulen, wie z. B. HiPrep™, HiScreen™und HiTrap™ sowie in den Packgrößen für Labor und BioProcess
Spezifikation
Spezifikation
200 ml
Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M Natriumhydroxid, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 30 % Acetonitril, 70 % Ethanol, 3 M Ammoniumsulfat, 1 mM HCl, 30 % Isopropanol, 2 % SDS
38 mg b-Lactoglobulin/ml Medium
100 bis 200 cm/Stunde
300 kPa
3 bis 13
Butyl
Für Zwischen- und Feinaufreinigungsschritte in der Aufreinigung
4 °C bis 30 °C
Leistungsstarke Butyl-Sepharose-Medien
24 bis 44 μm
Quervernetzte Agarose
20 % Ethanol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Butyl Sepharose High Performance, 200 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol