Learn More
Cytiva cAMP Direct BioTrak™ EIA
Zur direkten Messung von cAMP in Zelllysaten ohne Entfernung von Extraktionsreagenzien. Cytiva Life Sciences™ cAMP Direct BioTrak™ EIA ist eine praktische, hochempfindliche Peroxidase-basierte Technologie zur Messung der in einer Probe vorhandenen Proteinmenge an einem einzigen Tag.
681.00 € - 3042.00 €
Spezifikation
Produkttyp | cAMP biotrak Enzym-Immuno-Assay-System (EIA-System) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für Forschungszwecke verwendet, erübrigt langwierige Probenextraktionsverfahren und erlaubt direkte cAMP-Messung |
Lagerungsbedingungen | 2° bis 8 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Assay-Empfindlichkeit: | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Assay-Empfindlichkeit: | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10451835
|
Cytiva
RPN2251 |
96 Bestimmungen | 38,4 pg/ml (ohne Acetylierung) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11798358
|
Cytiva
RPN2255 |
5 x 96 Bestimmungen | 38,4 pg/ml (ohne Acetylierung), 14 pg/ml (mit Acetylierung) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10585155
|
Cytiva
RPN225 |
96 Bestimmungen | 38,4 pg/ml (ohne Acetylierung), 14 pg/ml (mit Acetylierung) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Flexible Methodenauswahl von Assay-Protokollen
- Schnelles Assay-Protokoll
- Nicht radioaktiv
- Präzise und genaue Messung
- Gebrauchsfertiges Substrat
- Farbcodierte Reagenzien
- Fünf-Stunden-Protokoll
- Kit mit oder ohne Acetylierungsreagenzien erhältlich
- Massenkit ohne Lyse-Puffer
- Dualer Bereich: 25–6400 fmol/Well [Keine Acetylierung], 2– 128 fmol/Well [Acetylierung]
- Empfindlichkeit: 38.4 pg/ml [Keine Acetylierung] und14 pg/ml [Acetylierung]
Spezifikation
cAMP biotrak Enzym-Immuno-Assay-System (EIA-System) | |
Wird für Forschungszwecke verwendet, erübrigt langwierige Probenextraktionsverfahren und erlaubt direkte cAMP-Messung | |
2° bis 8 °C |