Learn More
Cytiva Capto™ adhere ImpRes Multimodales BioProcess™ Chromatographiemedium
Zum hochauflösenden Polieren monoklonaler Antikörper (MAbs) und anderer Biomoleküle
257.00 € - 831.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum hochauflösenden Polieren monoklonaler Antikörper (MAbs) und anderer Biomoleküle
Stabilität 1 M Essigsäure, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5 % 1-Propanol, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
Anionenaustauschkapazität 0.08 bis 0.11 mm Cl-/ml
Bindungsvermögen 45 bis 85 mg Mab/ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Analysezertifikat
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15121556
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
17371501
25 ml
257.00 €
25 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15111556
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
17371502
100 ml
831.00 €
100 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der multimodale Ligand mit starkem Anionenaustausch weist eine hohe Selektivität im Vergleich zum herkömmlichen Ionenaustauscher auf, wodurch anspruchsvolle Reinigungsprobleme gelöst werden können. Hauptkontaminanten in MAb-Prozessen wie DNA, Wirtszellproteine (HCP), ausgelaugtes Protein A, Aggregate und Viren werden effizient separiert.
  • Hochauflösende Beads und Ligandenselektivität sorgen für hohe Ausbeute
  • Effiziente Entfernung von Aggregaten, Viren und Hauptkontaminanten in MAb-Prozessen
  • Ermöglicht die Verwendung des Plattformansatzes für die Entwicklung von MAb-Prozessen
  • Ermöglicht die Trennung von MAb-geladenen Varianten
Vermeiden die Verwendung von Oxidationsmitteln, anionischen Detergenzien.
Spezifikation
Spezifikation
Zum hochauflösenden Polieren monoklonaler Antikörper (MAbs) und anderer Biomoleküle
4 °C bis 30 °C
45 bis 85 mg Mab/ml
40 µm
300 kPa
3 bis 12
Starker multimodaler Anionenaustauscher
1 M Essigsäure, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5 % 1-Propanol, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol
0.08 bis 0.11 mm Cl-/ml
Capto ImpRes Haftmedium
Analysezertifikat
Agarose für hohe Durchflussraten
20 % Ethanol