Learn More
Cytiva Capto™ Core 700
Capto Core 700 ist für die Zwischenreinigung und die Polierfiltrierung von Viren und anderen großen Biomolekülen konzipiert.
251.00 € - 597.00 €
Spezifikation
Puffer | 1 M NaOH, 6M Guanidinhydrochlorid, 30 %iges Isopropanol und 70 %iges Ethanol |
---|---|
Produkttyp | Capto Core 700 Chromatographiemedium |
Flussrate | <500 cm/h |
Ligandentyp | Octylamin |
pH-Bereich | 2 bis 14 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12633860
|
Cytiva
17-5481-02 |
100 ml |
597.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12603860
|
Cytiva
17-5481-01 |
25mL. |
251.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mit der neuartigen Core-Bead-Technologie und dem multimodalen Octylamin-Liganden bietet Capto Core 700 Doppelfunktionalität, Größenausschluss und Bindungschromatographie mit einem einzigen Chromatographiemedium (Harz).
- Für die vorläufige Aufreinigung und Feinreinigung von Viren und anderen großen Biomolekülen (Mr > 700 000) im Durchflussmodus.
- Die neuartige Core-Bead-Technologie ermöglicht die effiziente Erfassung von Kontaminanten, während die Zielmoleküle im Durchlauf gesammelt werden.
- Deutlich höhere Produktivität und Durchflussraten im Vergleich zu Gelfiltrationsmethoden.
- Einfache Optimierung dank Durchflusschromatographie und robuster Arbeitsleistung.
- Praktische Aufreinigung in kleinem Maßstab, Prozessentwicklung und Hochskalierung mit vorgepackten HiTrap und HiScreen Säulen.
- Capto Core 700 besteht aus einem Ligand-aktivierten Kern und einer inaktiven Hülle.
- Große Moleküle können die Poren der inaktiven Hülle nicht durchdringen (Max. Mr ∼ 700000 [700 kDa]), um in den den Kern zu gelangen.
- Diese größeren Moleküle sammeln sich im Säulendurchfluss an, während kleinere Verunreinigungen an die internalisierten Liganden binden.
- Der Kern jedes Beads wird mit hydrophoben und positiv geladenen Liganden funktionalisiert, was zu einer hocheffizienten multimodalen Bindung verschiedener Kontaminanten führt, die klein genug sind, um in den Kern zu gelangen.
- Die multimodalen Liganden gewährleisten eine starke Bindung mit den meisten Verunreinigungen über einen breiten Bereich von pH-Werten und Salzkonzentrationen.
- Die gebundenen Verunreinigungen werden bei der ortsgebundenen Reinigung (CIP) mit NaOH und in den meisten Fällen mit einem Lösungsmittel von den Beads entfernt.
Spezifikation
1 M NaOH, 6M Guanidinhydrochlorid, 30 %iges Isopropanol und 70 %iges Ethanol | |
<500 cm/h | |
2 bis 14 | |
Hochvernetzte Agarose | |
Zwischenreinigung und Polieren von Viren und anderen großen Biomolekülen |
Capto Core 700 Chromatographiemedium | |
Octylamin | |
90 μm | |
4 bis 30 °C | |
Multimodal Resin |