Learn More
Cytiva cGMP Direct BioTrak™ EIA
Zur direkten Messung von cGMP in Zelllysaten. Cytiva Life Sciences™ cGMP Direct BioTrak™ EIA ist ein neuartiges Lyse-Reagenz, das die cGMP-Messung ohne Entfernung von Extraktionsreagenzien ermöglicht.
Marke: Cytiva RPN226
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64900kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
- Dualer Bereich: 2–512 fmol/Well [Acetylierung], 50–12 800 fmol/Well [Nicht-Acetylierung]
- Empfindlichkeit: 14 pg/ml [Acetylierung], 161 pg/ml [Nicht-Acetylierung]
- Ein-Tag-Protokoll
- Flexible Methodenauswahl von Assay-Protokollen
- Schnelles Assay-Protokoll
- Nicht radioaktiv
- Präzise und genaue Messung
- Gebrauchsfertiges Substrat
- Farbcodierte Reagenzien
Spezifikation
14pg/mL | |
96-Well Mikrotiterplatten | |
Acetylierungsreagenzien, Lysereagenzien | |
2 ° bis 8 °C |
cGMP direktes Biotrak EIA | |
Enzym-Immunoassay für direkte cGMP-Messung | |
96 Bestimmungen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3