Learn More
Cytiva ETTAN DALT SIX GELCASTER
Für den Einsatz mit Ettan DALTsix Vertikalsystem (groß)
Marke: Cytiva 80-6485-46
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.49100kg
Beinhaltet: 1 x Kappe
1 x Vordere Platte
7 x Trennblatt, t = 0.5 mm
6 x Füllblatt, t = 1.0 mm
1 x Füllblock
2 x Daumenknöpfe
6 Federklemmen
3 Steckverbinder 1 /4–28 UNF-Gewinde –4.75 mm (3/16 in.)
1 x Dichtung, L = 9.8 m (32 Fuß)
Beschreibung
DALTsix Gel Caster fasst bis zu sechs 1.0 -mm- oder 1.5 -mm-Kassetten mit Trennblättern zum Gießen von homogenen oder Gradientengelen. Wenn weniger Gele gegossen werden, wird das nicht verwendete Volumen mit leeren Kassetteneinsätzen und Füllblättern gefüllt.
- Packungsgröße: 1 Stück
- Kassetten und Glasplatten müssen separat bestellt werden
- Für das Gradientengelgießen werden eine Pumpe und ein Gradientenerzeuger benötigt, die separat bestellt werden müssen
- Gelabmessung: 20 x 26 x 0.1 cm
- Gelkapazität 1–6 Gele (1.0 mm oder 1.5 mm dick)
- Breite: 37 cm (14.56 in.)
- Höhe: 27 cm (10.6 in.)
- Gewicht: 3.6 kg (7.93 lb)
- Volumen: 1000 ml
- Kassetten und Glasplatten müssen separat bestellt werden
- Für das Gradientengelgießen werden eine Pumpe und ein Gradientenerzeuger benötigt, die separat bestellt werden müssen
Spezifikation
Ettan DALTsix Großes vertikales System | |
7 Trennbleche 0.5 mm und 6 Füllbleche 1.0 mm. | |
0.05 Zoll | |
37 cm | |
27 cm | |
3,6 kg |
DALTsix Gel-Gießvorrichtung | |
1 Stück | |
14.56 Zoll | |
10.6 Zoll | |
7.93 lbs. |