Learn More
Cytiva ETTAN DALT SIX GRADIENT MAKER
Wird zur Bildung konvexer und konkaver exponentieller Gradienten verwendet
Marke:  Cytiva 80-6487-36
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.21600kg
Artikelnummer. 10678285
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: 4 x Klammer
1 x Schlauchanschluss
Anweisungen sind im Lieferumfang enthalten
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann verwendet werden mit: Großes vertikales System Ettan DALTsix
  • Zur Herstellung linearer Gradienten wässriger Lösungen im Volumen von 200 bis 1000 ml
  • Das Schiebeventil am Boden ermöglicht ein schnelles Verbinden oder Trennen der Kammern
  • Gewicht: 0.73 kg (1.6 lb.)
  • Volumen: 1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Zur Herstellung linearer Gradienten wässriger Lösungen im Volumen von 100 bis 1.000 ml. Kann zur Bildung konvexer und konkaver exponentieller Gradienten verwendet werden
DALTsix Gradient Maker
1 Stück
0.73 kg
Ettan DALTsix Großes vertikales System
4 X Pin-Klemme, 1 x Schlauchanschluss, Anweisungen im Lieferumfang enthalten
1.6 lb