Learn More
Cytiva Hochreine rNTPs: Fest
Anwenderfreundliche, zeitsparende Lösungen für die In-vitro-Transkription oder für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern
355.00 € - 1294.00 €
Spezifikation
Format Fest
pH 7,5
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vitro-Transkription, Amplifikation, Dideoxy-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressionsprofilierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Format Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Format Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10783007
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
27-1200-04
Fest CTP, Natrium, kristallin 1 g
1294.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11585105
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
27-1006-03
Fest ATP, Dinatrium, Kristallin 25 g
355.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10419964
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
27-2000-04
Fest GTP, Natrium, kristallin 1 g
677.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Jede Charge wird auf Kontamination durch Ribonuklease getestet, um den Erfolg Ihrer Anwendung zu gewährleisten
  • Hohe Reinheit: >98 % Triphosphat
Spezifikation
Spezifikation
Fest
7,5
Weiß
In-vitro-Transkription, Amplifikation, Dideoxy-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressionsprofilierung