Learn More
Cytiva Hochreine rNTPs: Fest
Anwenderfreundliche, zeitsparende Lösungen für die In-vitro-Transkription oder für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern
Marke: Cytiva 27-1006-03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.33810kg
Beschreibung
- Jede Charge wird auf Kontamination durch Ribonuklease getestet, um den Erfolg Ihrer Anwendung zu gewährleisten
- Hohe Reinheit: >98 % Triphosphat
Spezifikation
Fest | |
7,5 | |
ATP, Dinatrium, Kristallin | |
25 g | |
In-vitro-Transkription, Amplifikation, Dideoxy-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressionsprofilierung |
Anwenderfreundliche, Zeit sparende Lösungen für die In-vitro-Transkription bzw.für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern. | |
551,15 | |
≥ 98 % Triphosphat | |
Weiß |