Learn More
Cytiva Superdex 30 Medien für PG Größenausschlusschromatographie, die in HiLoad26/600 Säule vorgepackt sind
Superdex 30 Größenausschlusschromatographiemedien (Gelfiltration) in Präparationsqualität, die in einer HiLoad 26/600 Säule vorgepackt sind, sind für die Trennung von Proteinen und Peptiden optimiert, können aber auch erfolgreich zur Trennung von Oligosacchariden verwendet werden.
Marke: Cytiva 28-9893-32
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.90000kg
Beinhaltet: Demontage-Tool, Stützsieb, Netzring (10 μm), O-Ring, Anschlagstopfen und Anweisungen.
Beschreibung
- Hochauflösende Trennung – mit kurzen Laufzeiten und guter Rückgewinnung (Recovery)
- Hohe Kapazität – mit hohen Durchflussraten
- Vorgepackt – für eine praktische gebrauchsfertige Lösung und reproduzierbare Ergebnisse
- Skalierbare Proteintrennung – einfache Skalierung von Trennungen auf Produktionsstufen
- Integrierte Arbeitsabläufe – 1/16 Zoll Anschlüsse für den bequemen Anschluss an ÄKTA Proteinaufbereitungssysteme
Recommended Storage
4 to 30°C, 20% Ethanol
Spezifikation
< 2,6 ml/min | |
320 ml | |
26 mm | |
3 Bar [0.3 MPa] (42 psi) | |
Demontage-Tool, Stützsieb, Netzring (10 μm), O-Ring, Anschlagstopfen und Anweisungen. | |
4 bis 30 °C und 20 % Ethanol |
34 μm | |
Superdex Pre-packed Column | |
Superdex 30 Prep-Qualität | |
3 bis 12 | |
1 x 320 ml |