Learn More
Cytiva HiScale™ Chromatographiesäulen
Hält Drücken von bis zu 20 bar (290 psi) und hohen Flussraten stand. Cytiva Life Sciences™ HiScale™ Chromatographiesäulen sind für die Kompatibilität mit modernen BioProcess Chromatographiemedien, wie z. B. MabSelect™ und Capto™, ausgelegt.
830.00 € - 2051.00 €
Spezifikation
Produkttyp | HiScale Chromatographiesäule |
---|---|
Enthält | Säulenrohr, äußeres Schutzrohr, zwei Adapter, PEEK-Schlauch sowie Verbindungsstücke an beiden Enden für einen einfachen Anschluss an Ventile, Pumpen und Monitore |
Material | Borosilikatglas |
Max. Druck | 20 bar |
Support-Typ | Polypropylen (glasfaserverstärkt)/Polyamid-Netz |
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Höhe (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Höhe (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11380122
|
Cytiva
28-9644-44 |
785 ml | 400 mm | 50 mm |
2051.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11388390
|
Cytiva
28-9644-24 |
80 ml | 400 mm | 16 mm |
1008.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11348390
|
Cytiva
28-9645-13 |
212 ml | 400 mm | 26 mm |
1349.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11390122
|
Cytiva
28-9644-45 |
393 ml | 200 mm | 50 mm |
1668.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11310132
|
Cytiva
28-9645-14 |
106 ml | 200 mm | 26 mm |
1162.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11370122
|
Cytiva
28-9644-41 |
40 ml | 200 mm | 16 mm |
830.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Leere Säulen mit hoher Druckstabilität für das Packen mit modernen BioProcess-Medien für die Prozessentwicklung und präparative Chromatographie.
- Bietet eine axiale Kompression des Gelbetts und einen Kolbenmechanismus, der nicht rotiert, wodurch die Packkapazitäten erweitert werden.
- Der Adapter-QuickLock-Mechanismus, die Säulenmessskala und das ergonomische Design erleichtern das Säulen-Handling und optimieren die Prozesssteuerung.
- Zweifachadapter für hohe Flexibilität und dynamische Packhöhen.
- Fähigkeit zum Spülen der gesamten Adapterwelle nach dem Packen, wodurch das Risiko eines Bakterienwachstums nach längerem Gebrauch minimiert wird.
- Basiert auf der bewährten XK-Säulenserie und ist mit allen derzeit für XK-Säulen geltenden Verfahren kompatibel.
Spezifikation
HiScale Chromatographiesäule | |
Borosilikatglas | |
Polypropylen (glasfaserverstärkt)/Polyamid-Netz | |
Prozessentwicklung und vorbereitende Chromatographie |
Säulenrohr, äußeres Schutzrohr, zwei Adapter, PEEK-Schlauch sowie Verbindungsstücke an beiden Enden für einen einfachen Anschluss an Ventile, Pumpen und Monitore | |
20 bar | |
Empty HPLC Column |