missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Säulenschlaucheinheit
Marke: Cytiva 28-9666-49
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
HiScale Säulenglasröhrchen | |
50 mm | |
200 mm | |
Column Accesory |
393 ml | |
Je 1 | |
Borosilikatglas |