Learn More
Cytiva HiScreen Capto Butyl
Für die Anfangs- und Zwischenreinigung, die ein Medium mit geringer bis mittlerer Hydrophobizität erfordern.
Marke: Cytiva 28-9924-73
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08300kg
Beschreibung
- Capto Butyl funktioniert oft effizient mit eher niedrigen Salzkonzentrationen
- Kleines Bettvolumen für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
Spezifikation
1 Stück | |
Polypropylen | |
75 μm mittlere Partikelgröße der kumulativen Volumenverteilung. | |
HIC Column |
<600 cm/h | |
Butyl | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
- HiScreen Capto Butyl, 1 x 4.7 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol