Learn More
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ und SP Sepharose™ High Performance IEX-Säulen
Entwickelt für die Methodenoptimierung und das Parameterscreening
153.00 €
Spezifikation
Puffer | 8 M Urea, 6 M Guanidin-HCl, 70 % Ethanol, 1 M NaOH, 1 M Essigsäure, 30 % Isopropanol, 30 % Aceto-Nitril, 2 % SDS |
---|---|
Säulenbettvolumen | 4.7 ml |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.3 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) | 7.7 mm |
Menge | 1 x 4,7 ml |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Ligandentyp | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Ligandentyp | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10397509
|
Cytiva
28-9505-11 |
HiScreen Q Sepharose HP-Säule | Quaternäres Amin | 2 bis 12 |
153.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10870911
|
Cytiva
28-9505-15 |
HiScreen SP Sepharose HP Säule | Sulfopropyl | 4 bis 13 |
153.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Säulen für die einfachere Entwicklung optimaler Prozesse und das Parameter-Screening
- Stark quervernetzte Agarose-Matrix mit einer durchschnittlichen Bead-Größe von 34 μm
- Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht Methodenoptimierung und Parameteranalyse
- Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
- Kleines Bettvolumen (4.7 ml) für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
- Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
- Bettabmessungen: 7.7 × 100 mm
- Matrix: 6 %ige vernetzte Agarose-Beads
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- Max. Flussgeschwindigkeit: <150 cm/h
- Material (Säulen-Hardware und Säulenrohr): Polypropylen
- Säuleninnendurchmesser: 7.7 mm
- Fließgeschwindigkeit: <150 cm/h
HiScreen Q HP
- Ionenkapazität: 0.14 Bis 0.20 mmol Cl–/ml
- Ligand: Quaternäres Amin
- Ionenaustauscher-Typ: Starker Anionenaustauscher
- Ionenkapazität: 0.15 Bis 0.20 mmol Cl–/ml
- Ligand: Sulfopropyl
- Ionenaustauscher-Typ: Starker Kationenaustauscher
Spezifikation
8 M Urea, 6 M Guanidin-HCl, 70 % Ethanol, 1 M NaOH, 1 M Essigsäure, 30 % Isopropanol, 30 % Aceto-Nitril, 2 % SDS | |
0.3 Zoll | |
1 x 4,7 ml | |
100 mm | |
Polypropylen | |
45 bis 165 μm | |
4 bis 30 °C | |
Optimierung und Parameterscreening, Ionenaustauschchromatographie |
4.7 ml | |
7.7 mm | |
3.93 Zoll | |
<150 cm/h | |
3 bar | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
Ion Exchange Column |